Print…
4'-Methylbiphenyl-4-sulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR12669-5G OR12669-1G
APOSOR12669-5GEA 0 EUR
APOSOR12669-5G APOSOR12669-1G
4'-Methylbiphenyl-4-sulphonyl chloride
4'-Methylbiphenyl-4-sulphonyl chloride
Fórmula: C₁₃H₁₁ClO₂S
Ponto de Fusão: 105…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631922
Número CAS: 101366-51-2
UN: 3261
ADR: 8,II