Print…
Homophthalic anhydride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12643-100G OR12643-25G OR12643-5G
APOSOR12643-100GEA 285 EUR
APOSOR12643-100G APOSOR12643-25G APOSOR12643-5G
Homophthalic anhydride
Homophthalic anhydride
Fórmula: C₉H₆O₃
Peso Molecular: 162.14 g/mol
Ponto de Fusão: 140…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006894
Número CAS: 703-59-3
EINECS: 211-873-4