Print…
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12622-1G OR12622-5G OR12622-10G
APOSOR12622-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12622-1G APOSOR12622-5G APOSOR12622-10G
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde
Fórmula: C₅H₆N₂O
Ponto de Fusão: 29…34 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00460465
Número CAS: 25016-11-9