Print…
4-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR12614-100MG OR12614-250MG
APOSOR12614-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR12614-100MG APOSOR12614-250MG
4-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
4-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₁₂H₉ClO₃S
Ponto de ebulição: 180 °C/5mmHg
Ponto de Fusão: 41…44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00625748
Número CAS: 1623-92-3
UN: 3261
ADR: 8,III