Print…
4-Phenoxypiperidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12597-1G OR12597-250MG
APOSOR12597-1GEA 29 EUR
APOSOR12597-1G APOSOR12597-250MG
4-Phenoxypiperidine hydrochloride
4-Phenoxypiperidine hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₆ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02684106
Número CAS: 3413-27-2