Print…
o-Toluic hydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12590-25G OR12590-5G
APOSOR12590-25GEA 48.6 EUR
APOSOR12590-25G APOSOR12590-5G
o-Toluic hydrazide
Fórmula: C₈H₁₀N₂O
Ponto de Fusão: 122…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014756
Número CAS: 7658-80-2
EINECS: 231-623-8