Print…
3-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(Pyridin-2-yl)benzaldehyde
OR12577-1G OR12577-250MG OR12577-5G
APOSOR12577-1GEA 56.7 EUR
APOSOR12577-1G APOSOR12577-250MG APOSOR12577-5G
3-(2-Pyridyl)benzaldehyde
3-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Fórmula: C₁₂H₉NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02684103
Número CAS: 85553-53-3