Print…
5-(4-Chlorophenyl)oxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12571-1G OR12571-5G
APOSOR12571-1GEA 104 EUR
APOSOR12571-1G APOSOR12571-5G
5-(4-Chlorophenyl)oxazole
5-(4-Chlorophenyl)oxazole
Fórmula: C₉H₆ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258870
Número CAS: 1008-94-2