Print…
3-Phenethylpyrrolidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12551-250MG OR12551-1G
APOSOR12551-250MGEA 522 EUR
APOSOR12551-250MG APOSOR12551-1G
3-Phenethylpyrrolidine 95%
3-Phenethylpyrrolidine
Fórmula: C₁₂H₁₇N
Peso Molecular: 175.28 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862538
Número CAS: 613676-70-3