Print…
3-Benzylpyrrolidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12550-1G OR12550-250MG
APOSOR12550-1GEA 0 EUR
APOSOR12550-1G APOSOR12550-250MG
3-Benzylpyrrolidine
3-Benzylpyrrolidine
Fórmula: C₁₁H₁₅N
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01862537
Número CAS: 170304-83-3