Print…
2-(3-Pyridyl)benzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Pyridin-3-yl)benzaldehyde
OR12527-1G OR12527-250MG
APOSOR12527-1GEA 79.9 EUR
APOSOR12527-1G APOSOR12527-250MG
2-(3-Pyridyl)benzaldehyde 95%
2-(3-Pyridyl)benzaldehyde
Fórmula: C₁₂H₉NO
Ponto de Fusão: 67…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02684097
Número CAS: 176690-44-1