Print…
1-{2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
OR12485-10G OR12485-1G OR12485-5G
APOSOR12485-10GEA 1690 EUR
APOSOR12485-10G APOSOR12485-1G APOSOR12485-5G
1-{2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
1-{2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
Fórmula: C₁₁H₁₀ClN₃OS
Ponto de Fusão: 262…264 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09817443
Número CAS: 952183-70-9