Print…
1-[α-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzyl]piperazine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR1248-10G OR1248-1G OR1248-5G
APOSOR1248-10GEA 1610 EUR
APOSOR1248-10G APOSOR1248-1G APOSOR1248-5G
1-[α-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzyl]piperazine 95+%
1-[alpha-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzyl]piperazine
Fórmula: C₁₇H₂₂N₄O₂
Peso Molecular: 314.39 g/mol
Ponto de Fusão: 99…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01765673
Número CAS: 354563-89-6