Print…
Methyl amino(3,4-dichlorophenyl)acetate hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3,4-Dichloro-DL-phenylglycine methyl ester hydrochloride
OR12471-1G OR12471-250MG
APOSOR12471-1GEA 452 EUR
APOSOR12471-1G APOSOR12471-250MG
Methyl amino(3,4-dichlorophenyl)acetate hydrochloride 95%
Methyl amino(3,4-dichlorophenyl)acetate hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₀Cl₃NO₂
Peso Molecular: 270.54 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115512
Número CAS: 1078611-21-8