Print…
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1246-1G OR1246-5G
APOSOR1246-1GEA 72.5 EUR
APOSOR1246-1G APOSOR1246-5G
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Fórmula: C₅H₃ClN₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173802
Número CAS: 23576-81-0