Print…
DL-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: H-DL-2-Phg(4-OH)-OH, 2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid
OR12450-1G OR12450-250MG OR12450-2.5G OR12450-5G
APOSOR12450-1GEA 0 EUR
APOSOR12450-1G APOSOR12450-250MG APOSOR12450-2.5G APOSOR12450-5G
DL-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
DL-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Fórmula: C₈H₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065931
Número CAS: 938-97-6