Print…
3-Methyl-5-isoxazolecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Methylisoxazole-5-carboxylic acid
OR12419-1G OR12419-250MG
APOSOR12419-1GEA 29 EUR
APOSOR12419-1G APOSOR12419-250MG
3-Methyl-5-isoxazolecarboxylic acid
3-Methyl-5-isoxazolecarboxylic acid
Fórmula: C₅H₅NO₃
Ponto de Fusão: 210…213 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00464222
Número CAS: 4857-42-5
EINECS: 225-454-9