Print…
1-Methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12418-1G OR12418-5G
APOSOR12418-1GEA 0 EUR
APOSOR12418-1G APOSOR12418-5G
1-Methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 293…295 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06809665
Número CAS: 53484-17-6