Print…
Methyl-3-amino-5-hydroxybenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12411-1G OR12411-25G OR12411-5G
APOSOR12411-1GEA 0 EUR
APOSOR12411-1G APOSOR12411-25G APOSOR12411-5G
Methyl-3-amino-5-hydroxybenzoate
Methyl-3-amino-5-hydroxybenzoate
Fórmula: C₈H₉NO₃
Ponto de Fusão: 124…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09263220
Número CAS: 67973-80-2