Print…
N-Methyl-1-(5-methyl-2-thienyl)methanamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methyl-5-[(methylamino)methyl]thiophene hydrochloride
OR12379-1G OR12379-250MG OR12379-100MG OR12379-500MG
APOSOR12379-1GEA 267 EUR
APOSOR12379-1G APOSOR12379-250MG APOSOR12379-100MG APOSOR12379-500MG
N-Methyl-1-(5-methyl-2-thienyl)methanamine hydrochloride
N-Methyl-1-(5-methyl-2-thienyl)methanamine hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₂ClNS
Peso Molecular: 177.7 g/mol
Ponto de Fusão: 168…169 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07106798
Número CAS: 912569-78-9