Print…
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Amino-5-hydroxybenzoic acid, HCl
OR12368-1G OR12368-5G
APOSOR12368-1GEA 56.7 EUR
APOSOR12368-1G APOSOR12368-5G
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride 95%
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride
Fórmula: C₇H₈ClNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043420
Número CAS: 14206-69-0