Print…
3-Phenoxybenzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-3-phenoxybenzene, 3-(Bromomethyl)diphenyl ether
OR12353-1G OR12353-250MG OR12353-5G
APOSOR12353-1GEA 101 EUR
APOSOR12353-1G APOSOR12353-250MG APOSOR12353-5G
3-Phenoxybenzyl bromide
3-Phenoxybenzyl bromide
Fórmula: C₁₃H₁₁BrO
Peso Molecular: 263.13 g/mol
Ponto de ebulição: 112…118 °C/0.1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01761658
Número CAS: 51632-16-7
EINECS: 257-327-9
UN: 3265
ADR: 8 III