Print…
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde, Dibenzofuran-2-carboxaldehyde
OR12348-1G OR12348-250MG OR12348-5G
APOSOR12348-1GEA 48 EUR
APOSOR12348-1G APOSOR12348-250MG APOSOR12348-5G
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde 97%
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde
Fórmula: C₁₃H₈O₂
Ponto de Fusão: 73…74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00136272
Número CAS: 5397-82-0