Print…
4-Ethylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Amino-4-ethylcyclohexane
OR12347-10G OR12347-5G
APOSOR12347-10GEA 560 EUR
APOSOR12347-10G APOSOR12347-5G
4-Ethylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 95%
4-Ethylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Fórmula: C₈H₁₇N
Peso Molecular: 127.23 g/mol
Ponto de ebulição: 75…80 °C/20mmHg
Densidade: 0.86 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04969087
Número CAS: 42195-97-1
UN: 2924
ADR: 3+8 III