Print…
Pyrazin-2-ylmethanol, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Pyrazinemethanol, 2-(Hydroxymethyl)pyrazine
OR12341-1G OR12341-5G OR12341-10G
APOSOR12341-1GEA 26.1 EUR
APOSOR12341-1G APOSOR12341-5G APOSOR12341-10G
Pyrazin-2-ylmethanol, Grau técnico
Pyrazin-2-ylmethanol
Fórmula: C5H6N2O
Peso Molecular: 110.11 g/mol
Ponto de Fusão: 32…36 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01693938
Número CAS: 6705-33-5