Print…
1-Azepanyl(3-piperidinyl)methanone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Piperidin-3-ylcarbonyl)azepane
OR12324-1G OR12324-5G
APOSOR12324-1GEA 94.4 EUR
APOSOR12324-1G APOSOR12324-5G
1-Azepanyl(3-piperidinyl)methanone 97%
1-Azepanyl(3-piperidinyl)methanone
Fórmula: C₁₂H₂₂N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06016189
Número CAS: 690632-28-1
UN: 1760
ADR: 8,III