Print…
2-(Aminomethyl)phenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12317-1G OR12317-5G OR12317-10G
APOSOR12317-1GEA 0 EUR
APOSOR12317-1G APOSOR12317-5G APOSOR12317-10G
2-(Aminomethyl)phenol
2-(Aminomethyl)phenol
Fórmula: C₇H₉NO
Ponto de Fusão: 124…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00870498
Número CAS: 932-30-9
EINECS: 213-249-7