Print…
(1-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-benzimidazole, (1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine
OR12313-1G OR12313-250MG OR12313-25G
APOSOR12313-1GEA 119 EUR
APOSOR12313-1G APOSOR12313-250MG APOSOR12313-25G
(1-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methylamine
(1-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methylamine
Fórmula: C₉H₁₁N₃
Peso Molecular: 161.21 g/mol
Ponto de Fusão: 261…263 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00457746
Número CAS: 20028-40-4
UN: 3259
ADR: 8 III