Print…
Benzo[b]thiophene-7-carboxaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12310-1G OR12310-250MG
APOSOR12310-1GEA 0 EUR
APOSOR12310-1G APOSOR12310-250MG
Benzo[b]thiophene-7-carboxaldehyde 97%
Benzo[b]thiophene-7-carboxaldehyde
Fórmula: C₉H₆OS
Ponto de Fusão: 42…44 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08572207
Número CAS: 10134-91-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III