Print…
Benzo[b]thiophene-7-carbonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR12299-1G OR12299-250MG
APOSOR12299-1GEA 221 EUR
APOSOR12299-1G APOSOR12299-250MG
Benzo[b]thiophene-7-carbonyl chloride 97%
Benzo[b]thiophene-7-carbonyl chloride
Fórmula: C₉H₅ClOS
Ponto de Fusão: 84…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 120081-47-2
UN: 1759
ADR: 8,III