Print…
2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12297-1G OR12297-250MG
APOSOR12297-1GEA 491 EUR
APOSOR12297-1G APOSOR12297-250MG
2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 97%
2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₃S
Ponto de Fusão: 175…177 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09702410
Número CAS: 906353-04-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III