Print…
Benzo[b]thiophene-7-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12294-1G OR12294-250MG
APOSOR12294-1GEA 285 EUR
APOSOR12294-1G APOSOR12294-250MG
Benzo[b]thiophene-7-carboxylic acid 97%
Benzo[b]thiophene-7-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₆O₂S
Ponto de Fusão: 176,5…178.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 10134-98-2