Print…
2,4-Dibromo-1H-imidazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1229-1G OR1229-250MG
APOSOR1229-1GEA 0 EUR
APOSOR1229-1G APOSOR1229-250MG
2,4-Dibromo-1H-imidazole 98%
2,4-Dibromo-1H-imidazole
Fórmula: C₃H₂Br₂N₂
Ponto de Fusão: 193…198 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08741407
Número CAS: 64591-03-3