Print…
1-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulphonyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Methyl-2-oxoindoline-5-sulphonyl chloride, 1-Methyl-2-oxindole-5-sulphonyl chloride
OR12235-1G OR12235-250MG
APOSOR12235-1GEA 174 EUR
APOSOR12235-1G APOSOR12235-250MG
1-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulphonyl chloride 95%
1-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulphonyl chloride
Fórmula: C₉H₈ClNO₃S
Ponto de Fusão: 154…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08691362
Número CAS: 166883-20-1
UN: 3261
ADR: 8,III