[(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
OR12222-1G
OR12222-250MG
APOSOR12222-1GEA
0
EUR
APOSOR12222-1G
APOSOR12222-250MG
[(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
[(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
Fórmula:
C₅H₉N₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03419807 Número CAS: 612511-81-6 UN: 2735 ADR: 8,III |