Print…
N-(1H-Indazol-7-yl)thiourea
Fornecedor: Apollo Scientific
OR12197-1G OR12197-500MG
APOSOR12197-1GEA 538 EUR
APOSOR12197-1G APOSOR12197-500MG
N-(1H-Indazol-7-yl)thiourea
N-(1H-Indazol-7-yl)thiourea
Fórmula: C₈H₈N₄S
Ponto de Fusão: 203…204 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03102719
Número CAS: 381211-75-2