Print…
4,6-Dichloronicotinic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12186-1G OR12186-5G OR12186-10G
APOSOR12186-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12186-1G APOSOR12186-5G APOSOR12186-10G
4,6-Dichloronicotinic acid 98%
4,6-Dichloronicotinic acid
Fórmula: C₆H₃Cl₂NO₂
Ponto de Fusão: 152…156 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234146
Número CAS: 73027-79-9