Print…
2-(4-Chlorophenoxy)acetohydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12181-1G OR12181-5G
APOSOR12181-1GEA 58 EUR
APOSOR12181-1G APOSOR12181-5G
2-(4-Chlorophenoxy)acetohydrazide
2-(4-Chlorophenoxy)acetohydrazide
Fórmula: C₈H₉ClN₂O₂
Peso Molecular: 200.63 g/mol
Ponto de Fusão: 165…167 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00705185
Número CAS: 2381-75-1