Print…
2-(Chloromethyl)-4-nitrobenzoxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
OR12179-1G OR12179-10G OR12179-5G
APOSOR12179-1GEA 0 EUR
APOSOR12179-1G APOSOR12179-10G APOSOR12179-5G
2-(Chloromethyl)-4-nitrobenzoxazole
2-(Chloromethyl)-4-nitrobenzoxazole
Fórmula: C₈H₅ClN₂O₃
Ponto de Fusão: 98…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09027181
Número CAS: 143708-26-3