Print…
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1217-1G OR1217-5G
APOSOR1217-1GEA 46.4 EUR
APOSOR1217-1G APOSOR1217-5G
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile 95+%
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile
Fórmula: C₅H₃BrN₄
Ponto de Fusão: 254 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173661
Número CAS: 94741-70-5