Print…
1-Benzyl-2-[4-(tert-butyl)phenyl]-6-oxo-3-piperidinecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR12169-5G OR12169-10G OR12169-1G
APOSOR12169-5GEA 538 EUR
APOSOR12169-5G APOSOR12169-10G APOSOR12169-1G
1-Benzyl-2-[4-(tert-butyl)phenyl]-6-oxo-3-piperidinecarboxylic acid
1-Benzyl-2-[4-(tert-butyl)phenyl]-6-oxo-3-piperidinecarboxylic acid
Fórmula: C₂₃H₂₇NO₃
Ponto de Fusão: 144…146 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09027174
Número CAS: 952182-64-8