Print…
4-Methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylic acid
OR12144-500MG OR12144-5G
APOSOR12144-500MGEA 45.1 EUR
APOSOR12144-500MG APOSOR12144-5G
4-Methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid 95%
4-Methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Fórmula: C₇H₈N₂O₂S
Ponto de Fusão: 169…171 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02187391
Número CAS: 98276-75-6