Print…
6-Methyl-1H-indazol-5-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12141-1G OR12141-250MG
APOSOR12141-1GEA 111 EUR
APOSOR12141-1G APOSOR12141-250MG
6-Methyl-1H-indazol-5-amine
6-Methyl-1H-indazol-5-amine
Fórmula: C₈H₉N₃
Ponto de Fusão: 215…217 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD03305372
Número CAS: 81115-45-9