Print…
5-(Chloromethyl)uracil
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1213-100MG OR1213-250MG
APOSOR1213-100MGEA 0 EUR
APOSOR1213-100MG APOSOR1213-250MG
5-(Chloromethyl)uracil
5-(Chloromethyl)uracil
Fórmula: C₅H₅ClN₂O₂
Ponto de Fusão: >350 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00218445
Número CAS: 3590-48-5