Print…
Methyl-3-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12128-10G OR12128-1G OR12128-5G
APOSOR12128-10GEA 178 EUR
APOSOR12128-10G APOSOR12128-1G APOSOR12128-5G
Methyl-3-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate
Methyl-3-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₁BrO₃
Ponto de ebulição: 110 °C/0,038mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06204041
Número CAS: 59516-96-0