Print…
Methyl-4-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12127-1G OR12127-5G
APOSOR12127-1GEA 36.4 EUR
APOSOR12127-1G APOSOR12127-5G
Methyl-4-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate
Methyl-4-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₁BrO₃
Ponto de Fusão: 67…69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01877551
Número CAS: 56850-91-0