Print…
5-Bromo-2-methoxypyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1212-25G OR1212-100G
APOSOR1212-25GEA 98.6 EUR
APOSOR1212-25G APOSOR1212-100G
5-Bromo-2-methoxypyridine
5-Bromo-2-methoxypyridine
Fórmula: C₆H₆BrNO
Ponto de ebulição: 80 °C/12mmHg
Densidade: 1,453 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01318952
Número CAS: 13472-85-0