Print…
Methyl-2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12112-10G OR12112-1G OR12112-5G
APOSOR12112-10GEA 0 EUR
APOSOR12112-10G APOSOR12112-1G APOSOR12112-5G
Methyl-2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate 95%
Methyl-2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate
Fórmula: C₈H₁₃NO₃
Ponto de Fusão: 66…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689663
Número CAS: 203186-56-5