Print…
1-(4-Methoxyphenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(4-Methoxyphenyl)imidazolidin-2-one
OR12110-1G OR12110-5G
APOSOR12110-1GEA 0 EUR
APOSOR12110-1G APOSOR12110-5G
1-(4-Methoxyphenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-(4-Methoxyphenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 210…212 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01720969
Número CAS: 62868-39-7