Print…
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12105-1G OR12105-25G
APOSOR12105-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12105-1G APOSOR12105-25G
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Fórmula: C₇H₅IN₂
Ponto de Fusão: 190…194 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659023
Número CAS: 23616-57-1